3,5-Difluor-4-formylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(3,5-Difluoro-4-formylphenyl)boronic acid
BB-8120-1G
COBBBB-8120-1GEA
98.3
EUR
COBBBB-8120-1G
3,5-Difluor-4-formylphenylboronsäure
3,5-Difluor-4-formylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₅BF₂O₃ Molecular Weight: 185,9206 g/mol |
MDL:
MFCD07784344 CAS-Nummer: 870718-11-9 |