4-[(1-Naphthyloxy)methyl]phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8124-1G
COBBBB-8124-1GEA
0
EUR
COBBBB-8124-1G
4-[(1-Naphthyloxy)methyl]phenylboronsäure
4-[(1-Naphthyloxy)methyl]phenylboronsäure
Formel:
C₁₇H₁₅BO₃ |
MDL:
MFCD08276787 CAS-Nummer: 871125-78-9 |