4-(2'-Fluorbenzyloxy)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8130-1G
COBBBB-8130-1GEA
86.3
EUR
COBBBB-8130-1G
4-(2'-Fluorbenzyloxy)phenylboronsäure
4-(2'-Fluorbenzyloxy)phenylboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₂BFO₃ |
MDL:
MFCD08705274 CAS-Nummer: 1072951-78-0 |