2,6-Difluor-3-formylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8152-1G
COBBBB-8152-1GEA
303
EUR
COBBBB-8152-1G
2,6-Difluor-3-formylphenylboronsäure
2,6-Difluor-3-formylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₅BF₂O₃ |
MDL:
MFCD07369756 CAS-Nummer: 849062-09-5 |