4-(2'-Methoxybenzyloxy)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8155-1G
COBBBB-8155-1GEA
93.7
EUR
COBBBB-8155-1G
4-(2'-Methoxybenzyloxy)phenylboronsäure
4-(2'-Methoxybenzyloxy)phenylboronsäure
Formel:
C₁₄H₁₅BO₄ |
MDL:
MFCD08276786 CAS-Nummer: 871125-74-5 |