2-Ethoxy-4-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8190-1G
COBBBB-8190-1GEA
50.8
EUR
COBBBB-8190-1G
2-Ethoxy-4-fluorphenylboronsäure
2-Ethoxy-4-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₈H₁₀BFO₃ Molecular Weight: 183,97 g/mol |
MDL:
MFCD03095001 CAS-Nummer: 480438-58-2 |