2-Fluor-5-iodphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8194-1G
COBBBB-8194-1GEA
0
EUR
COBBBB-8194-1G
2-Fluor-5-iodphenylboronsäure
2-Fluor-5-iodphenylboronsäure
Formel:
C₆H₅BFIO₂ |
MDL:
MFCD05664304 CAS-Nummer: 866683-41-2 |