3-(2'-Methoxybenzyloxy)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8237-1G
COBBBB-8237-1GEA
108
EUR
COBBBB-8237-1G
3-(2'-Methoxybenzyloxy)phenylboronsäure
3-(2'-Methoxybenzyloxy)phenylboronsäure
Formel:
C₁₄H₁₅BO₄ |
MDL:
MFCD08276833 CAS-Nummer: 1072952-02-3 |