Isobutylboronsäure

Lieferant: COMBI-BLOCKS

Synonyme: 2-Methylpropylboronic acid, (2-Methylpropyl)boronic acid

BB-8309-5G
COBBBB-8309-5GEA 38.5 EUR
COBBBB-8309-5G
Isobutylboronsäure
Isobutylboronsäure
Formel: C₄H₁₁BO₂
Molecular Weight: 101.94 g/mol
MDL: MFCD00134156
CAS-Nummer: 84110-40-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR