2-Formyl-5-methylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8334-1G
BB-8334-250M
COBBBB-8334-1GEA
142
EUR
COBBBB-8334-1G
COBBBB-8334-250M
2-Formyl-5-methylphenylboronsäure
2-Formyl-5-methylphenylboronsäure
Formel:
C₈H₉BO₃ Molecular Weight: 163.9663 g/mol |
MDL:
MFCD01319009 CAS-Nummer: 40138-17-8 |