2,3,5-Trichlorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3,5-Trichlorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(2,3,5-trichlorophenyl)borane, (2,3,5-Trichlorophenyl)metaboric acid
BB-8340-1G
COBBBB-8340-1GEA
99.4
EUR
COBBBB-8340-1G
2,3,5-Trichlorphenylboronsäure
2,3,5-Trichlorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₄BCl₃O₂ Molecular Weight: 225,26 g/mol |
MDL:
MFCD01630856 CAS-Nummer: 212779-19-6 |