2-(Hydroxymethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(2-(Hydroxymethyl)phenyl)boronic acid, 2-Hydroxymethylphenylboronic acid, 2-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid
BB-8356-5G
BB-8356-1G
BB-8356-25G
COBBBB-8356-5GEA
0
EUR
COBBBB-8356-5G
COBBBB-8356-1G
COBBBB-8356-25G
2-(Hydroxymethyl)phenylboronsäure
2-(Hydroxymethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₉BO₃ |
MDL:
MFCD02258966 CAS-Nummer: 87199-14-2 |