2-Formyl-5-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
5-Methoxy-2-formylphenylboronic acid
BB-8361-1G
COBBBB-8361-1GEA
127
EUR
COBBBB-8361-1G
2-Formyl-5-methoxyphenylboronsäure
2-Formyl-5-methoxyphenylboronsäure
Formel:
C₈H₉BO₄ Molecular Weight: 179,9657 g/mol |
MDL:
MFCD03001335 CAS-Nummer: 40138-18-9 |