1,3-Phenyldiboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
1,3-Benzoldiboronsäure, Benzol-1,3-diboronsäure, m-Phenylenbisboronsäure
BB-8363-1G
COBBBB-8363-1GEA
106
EUR
COBBBB-8363-1G
1,3-Phenyldiboronsäure
1,3-Phenyldiboronsäure
Formel:
C₆H₈B₂O₄ Molecular Weight: 165,75 g/mol |
MDL:
MFCD03092915 CAS-Nummer: 4612-28-6 |