3-(Ethylsulfonyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8397-1G
COBBBB-8397-1GEA
0
EUR
COBBBB-8397-1G
3-(Ethylsulfonyl)phenylboronsäure
3-(Ethylsulfonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₁₁BO₄S |
MDL:
MFCD03095257 CAS-Nummer: 845870-47-5 |