2,4-Dichlor-5-nitrophenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8399-1G
COBBBB-8399-1GEA
0
EUR
COBBBB-8399-1G
2,4-Dichlor-5-nitrophenylboronsäure
2,4-Dichlor-5-nitrophenylboronsäure
Formel:
C₆H₄BCl₂NO₄ |
MDL:
MFCD03095325 CAS-Nummer: 1072952-12-5 |