2-Chlor-3-methyl-5-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8415-5G
BB-8415-1G
COBBBB-8415-5GEA
0
EUR
COBBBB-8415-5G
COBBBB-8415-1G
2-Chlor-3-methyl-5-pyridinboronsäure
2-Chlor-3-methyl-5-pyridinboronsäure
Formel:
C₆H₇BClNO₂ |
MDL:
MFCD03411564 CAS-Nummer: 1003043-40-0 |