2-Butoxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8423-1G
COBBBB-8423-1GEA
50.9
EUR
COBBBB-8423-1G
2-Butoxyphenylboronsäure
2-Butoxyphenylboronsäure
Formel:
C₁₀H₁₅BO₃ Molecular Weight: 194,04 g/mol |
MDL:
MFCD03427052 CAS-Nummer: 91129-69-0 |