3-Propoxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8425-1G
COBBBB-8425-1GEA
37.4
EUR
COBBBB-8425-1G
3-Propoxyphenylboronsäure
3-Propoxyphenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₃BO₃ Molecular Weight: 180,0100 g/mol |
MDL:
MFCD03427190 CAS-Nummer: 149557-18-6 |