3-Fluor-4-pyridinboronsäure Hydrat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8435-5G
BB-8435-1G
COBBBB-8435-5GEA
0
EUR
COBBBB-8435-5G
COBBBB-8435-1G
3-Fluor-4-pyridinboronsäure Hydrat
3-Fluor-4-pyridinboronsäure Hydrat
Formel:
C₅H₅BFNO₂·H₂O |
MDL:
MFCD03701686 CAS-Nummer: 1029880-18-9 |