2,3,5,6-Tetrafluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3,5,6-Tetrafluorbenzolboronsäure, (2,3,5,6-Tetrafluorphenyl)metaborsäure, Dihydroxy(2,3,5,6-tetrafluorphenyl)boran
BB-8455-1G
COBBBB-8455-1GEA
581
EUR
COBBBB-8455-1G
2,3,5,6-Tetrafluorphenylboronsäure
2,3,5,6-Tetrafluorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₃BF₄O₂ Molecular Weight: 193,89 g/mol |
MDL:
MFCD04039310 CAS-Nummer: 511295-01-5 |