2-Fluor-5-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8476-5G
BB-8476-25G
BB-8476-1G
COBBBB-8476-5GEA
50.9
EUR
COBBBB-8476-5G
COBBBB-8476-25G
COBBBB-8476-1G
2-Fluor-5-methoxyphenylboronsäure
2-Fluor-5-methoxyphenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BFO₃ Molecular Weight: 169.9460 g/mol |
MDL:
MFCD04974115 CAS-Nummer: 406482-19-7 |