5-Chlor-2-fluor-3-methylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(5-Chloro-2-fluoro-3-methylphenyl)boronic acid, 5-Chloro-2-fluoro-3-methylboronic acid
BB-8482-1G
COBBBB-8482-1GEA
121
EUR
COBBBB-8482-1G
5-Chlor-2-fluor-3-methylphenylboronsäure
5-Chlor-2-fluor-3-methylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₇BClFO₂ Molecular Weight: 188,391 g/mol |
MDL:
MFCD05664227 CAS-Nummer: 352535-87-6 |