N,N,2-Trimethylanilin-4-boronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8497-1G
COBBBB-8497-1GEA
0
EUR
COBBBB-8497-1G
N,N,2-Trimethylanilin-4-boronsäure
N,N,2-Trimethylanilin-4-boronsäure
Formel:
C₉H₁₄BNO₂ |
MDL:
MFCD06657910 CAS-Nummer: 919496-59-6 |