4-Amino-3-nitrophenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8526-1G
COBBBB-8526-1GEA
0
EUR
COBBBB-8526-1G
4-Amino-3-nitrophenylboronsäure
4-Amino-3-nitrophenylboronsäure
Formel:
C₆H₇BN₂O₄ |
MDL:
MFCD07437851 CAS-Nummer: 89466-07-9 |