3-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Ethoxycarbonyl-2-fluorobenzeneboronic acid, 2-Fluoro-3-(ethoxycarbonyl)phenylboronic acid, (3-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenyl)boronic acid
BB-8543-5G
BB-8543-1G
COBBBB-8543-5GEA
0
EUR
COBBBB-8543-5G
COBBBB-8543-1G
3-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorphenylboronsäure
3-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₀BFO₄ |
MDL:
MFCD08064050 CAS-Nummer: 1072952-52-3 |