2,3-Dichlor-5-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2,3-Dichloropyridine-5-boronic acid
BB-8550-1G
COBBBB-8550-1GEA
262
EUR
COBBBB-8550-1G
2,3-Dichlor-5-pyridinboronsäure
2,3-Dichlor-5-pyridinboronsäure
Formel:
C₅H₄BCl₂NO₂ Molecular Weight: 191,81 g/mol |
MDL:
MFCD08277308 CAS-Nummer: 1072944-15-0 |