5-Brom-2-chlor-3-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
5-Brom-2-chlorpyridin-3-boronsäure, 5-Brom-2-chlor-3-pyridinylboronsäure
BB-8571-250M
COBBBB-8571-250MEA
257
EUR
COBBBB-8571-250M
5-Brom-2-chlor-3-pyridinboronsäure
5-Bromo-2-chloro-3-pyridineboronic acid
Formel:
C₅H₄BBrClNO₂ Molecular Weight: 236,26 g/mol |
MDL:
MFCD09037486 CAS-Nummer: 1072944-19-4 |