1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol-4-boronsäureneopentylglycolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-(5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole
BB-8578-250M
COBBBB-8578-250MEA
114
EUR
COBBBB-8578-250M
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol-4-boronsäureneopentylglycolester
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol-4-boronsäureneopentylglycolester
Formel:
C₁₃H₂₁BN₂O₃ Molecular Weight: 264,13 g/mol |
MDL:
MFCD09037503 CAS-Nummer: 1072944-26-3 |