1-[(2-Trimethylsilylethoxy)methyl]-1H-pyrazol-5-boronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8782-1G
COBBBB-8782-1GEA
0
EUR
COBBBB-8782-1G
1-[(2-Trimethylsilylethoxy)methyl]-1H-pyrazol-5-boronsäure
1-[(2-Trimethylsilylethoxy)methyl]-1H-pyrazol-5-boronsäure
Formel:
C₉H₁₉BN₂O₃Si |
MDL:
MFCD11855854 CAS-Nummer: 188978-71-4 |