4-Isoxazolboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Isoxazol-4-ylboronic acid
BB-8875-1G
COBBBB-8875-1GEA
485
EUR
COBBBB-8875-1G
4-Isoxazolboronsäure
Isoxazole-4-boronic acid
Formel:
C₃H₄BNO₃ Molecular Weight: 112.8798 g/mol |
MDL:
MFCD06657892 CAS-Nummer: 1008139-25-0 |