2-Morpholino-3-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8925-1G
COBBBB-8925-1GEA
0
EUR
COBBBB-8925-1G
2-Morpholino-3-pyridinboronsäure
2-Morpholino-3-pyridinboronsäure
Formel:
C₉H₁₃BN₂O₃ |
MDL:
MFCD11867876 CAS-Nummer: 1218790-86-3 |