3-Fluor-4-(trifluormethoxy)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-9047-5G
BB-9047-1G
COBBBB-9047-5GEA
0
EUR
COBBBB-9047-5G
COBBBB-9047-1G
3-Fluor-4-(trifluormethoxy)phenylboronsäure
3-Fluor-4-(trifluormethoxy)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₅BF₄O₃ |
MDL:
MFCD07368680 CAS-Nummer: 187804-79-1 |