3,4-Difluor-5-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(3,4-Difluoro-5-methoxyphenyl)boronic acid
BB-9054-5G
BB-9054-1G
COBBBB-9054-5GEA
0
EUR
COBBBB-9054-5G
COBBBB-9054-1G
3,4-Difluor-5-methoxyphenylboronsäure
3,4-Difluor-5-methoxyphenylboronsäure
Formel:
C₇H₇BF₂O₃ |
MDL:
MFCD09907960 CAS-Nummer: 925910-42-5 |