2,4,5-Trifluorbenzoesäure

Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung

BK-4506-100G
COBBBK-4506-100GEA 126 EUR
COBBBK-4506-100G
2,4,5-Trifluorbenzoesäure
2,4,5-Trifluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃F₃O₂
Molecular Weight: 176,09 g/mol
Siedepunkt: 237 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 99…101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013306
CAS-Nummer: 446-17-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR