2,4-Di-tert-butoxy-5-pyrimidinboronsäure Hydrat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BO-2238-1G
COBBBO-2238-1GEA
0
EUR
COBBBO-2238-1G
2,4-Di-tert-butoxy-5-pyrimidinboronsäure Hydrat
2,4-Di-tert-butoxy-5-pyrimidinboronsäure Hydrat
Formel:
C₁₂H₂₁BN₂O₄·H₂O |
MDL:
MFCD02180675 CAS-Nummer: 306935-93-3 |