5-Chlor-2-fluorbenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
CA-4013-5G CA-4013-25G CA-4013-100G
COBBCA-4013-5GEA 0 EUR
COBBCA-4013-5G COBBCA-4013-25G COBBCA-4013-100G
5-Chlor-2-fluorbenzoesäure
5-Chlor-2-fluorbenzoesäure
Formel: C₇H₄ClFO₂
MDL: MFCD00665762
CAS-Nummer: 394-30-9