3-Acetamido-5-brombenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4115-5G
CA-4115-1G
COBBCA-4115-5GEA
0
EUR
COBBCA-4115-5G
COBBCA-4115-1G
3-Acetamido-5-brombenzoesäure
3-Acetamido-5-brombenzoesäure
Formel:
C₉H₈BrNO₃ |
MDL:
MFCD01098204 CAS-Nummer: 78238-11-6 |