2-Hydroxynicotinsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4124-25G
CA-4124-100G
COBBCA-4124-25GEA
0
EUR
COBBCA-4124-25G
COBBCA-4124-100G
2-Hydroxynicotinsäure
2-Hydroxynicotinsäure
Formel:
C₆H₅NO₃ |
MDL:
MFCD00010100 CAS-Nummer: 609-71-2 EINECS: 210-198-2 |