Methyl-4-hydroxypicolinat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Methyl 4-hydroxypicolinate
CA-4149-5G
CA-4149-1G
CA-4149-250M
COBBCA-4149-5GEA
1330
EUR
COBBCA-4149-5G
COBBCA-4149-1G
COBBCA-4149-250M
Methyl-4-hydroxypicolinat
Methyl-4-hydroxypicolinat
Formel:
C₇H₇NO₃ Molecular Weight: 153.14 g/mol |
MDL:
MFCD12025998 CAS-Nummer: 473269-77-1 |