4-Fluor-3-hydroxybenzonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Fluor-3-hydroxybenzoesäurenitril
CA-4233-5G
CA-4233-1G
COBBCA-4233-5GEA
0
EUR
COBBCA-4233-5G
COBBCA-4233-1G
4-Fluor-3-hydroxybenzonitril
4-Fluor-3-hydroxybenzonitril
Formel:
C₇H₄FNO Molecular Weight: 137.11 g/mol |
MDL:
MFCD08689519 CAS-Nummer: 186590-04-5 |