3-Brom-o-anisaldehyd
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Bromo-2-methoxybenzaldehyde
CA-4234-5G
CA-4234-1G
COBBCA-4234-5GEA
543
EUR
COBBCA-4234-5G
COBBCA-4234-1G
3-Brom-o-anisaldehyd
3-Brom-o-anisaldehyd
Formel:
C₈H₇BrO₂ Molecular Weight: 215.0400 g/mol |
MDL:
MFCD09834811 CAS-Nummer: 88275-87-0 |