6-Nitro-m-anissäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4267-5G
CA-4267-25G
CA-4267-100G
COBBCA-4267-5GEA
0
EUR
COBBCA-4267-5G
COBBCA-4267-25G
COBBCA-4267-100G
6-Nitro-m-anissäure
6-Nitro-m-anissäure
Formel:
C₈H₇NO₅ Schmelzpunkt: 138 °C |
MDL:
MFCD00151836 CAS-Nummer: 1882-69-5 |