5-Brom-2-thiophencarbaldehyd
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4274-5G
CA-4274-25G
CA-4274-100G
COBBCA-4274-5GEA
0
EUR
COBBCA-4274-5G
COBBCA-4274-25G
COBBCA-4274-100G
5-Brom-2-thiophencarbaldehyd
5-Brom-2-thiophencarbaldehyd
Formel:
C₅H₃BrOS |
MDL:
MFCD00005432 CAS-Nummer: 4701-17-1 EINECS: 225-176-8 |