4-Brom-m-toluylsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Brom-3-methylbenzoesäure
CA-4279-25G
CA-4279-100G
CA-4279-5G
COBBCA-4279-25GEA
0
EUR
COBBCA-4279-25G
COBBCA-4279-100G
COBBCA-4279-5G
4-Brom-m-toluylsäure
4-Brom-m-toluylsäure
Formel:
C₈H₇BrO₂ |
MDL:
MFCD00039526 CAS-Nummer: 7697-28-1 EINECS: 231-713-7 |