tert-Butyl-2-chlor-4-fluorbenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4288-1G
CA-4288-5G
CA-4288-25G
COBBCA-4288-1GEA
0
EUR
COBBCA-4288-1G
COBBCA-4288-5G
COBBCA-4288-25G
tert-Butyl-2-chlor-4-fluorbenzoat
tert-Butyl-2-chlor-4-fluorbenzoat
Formel:
C₁₁H₁₂ClFO₂ |
MDL:
MFCD09800898 CAS-Nummer: 911314-43-7 |