3-Brom-5-(trifluormethyl)benzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4351-25G
CA-4351-100G
CA-4351-5G
COBBCA-4351-25GEA
0
EUR
COBBCA-4351-25G
COBBCA-4351-100G
COBBCA-4351-5G
3-Brom-5-(trifluormethyl)benzoesäure
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₄BrF₃O₂ |
MDL:
MFCD03412186 CAS-Nummer: 328-67-6 |