Methyl-2-chlor-4-fluorbenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4363-25G
CA-4363-5G
CA-4363-100G
COBBCA-4363-25GEA
0
EUR
COBBCA-4363-25G
COBBCA-4363-5G
COBBCA-4363-100G
Methyl-2-chlor-4-fluorbenzoat
Methyl-2-chlor-4-fluorbenzoat
Formel:
C₈H₆ClFO₂ |
MDL:
MFCD00173937 CAS-Nummer: 85953-29-3 |