2-Brom-N-cyclohexyl-5-fluorbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4446-5G
CA-4446-1G
COBBCA-4446-5GEA
0
EUR
COBBCA-4446-5G
COBBCA-4446-1G
2-Brom-N-cyclohexyl-5-fluorbenzamid
2-Brom-N-cyclohexyl-5-fluorbenzamid
Formel:
C₁₃H₁₅BrFNO |
MDL:
MFCD09800915 CAS-Nummer: 951884-99-4 |