2-Fluor-m-toluonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Fluoro-3-methylbenzonitrile
CA-4507-1G
COBBCA-4507-1GEA
25.5
EUR
COBBCA-4507-1G
2-Fluor-m-toluonitril
2-Fluor-m-toluonitril
Formel:
C₈H₆FN Molecular Weight: 135,1384 g/mol |
MDL:
MFCD07782078 CAS-Nummer: 185147-07-3 |